Learn More
Justrite™ Bidon à piston en acier jaune
Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition. Le bidon à piston en acier jaune est fabriqué en Ryton™ et laiton.
84.70€ - 178.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
À utiliser avec (application) | Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition |
Matériau | Ryton, laiton |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11923579
|
Justrite™
10018 |
0,5 L |
84.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10216094
|
Justrite™
10118 |
1 L |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11943629
|
Justrite™
10318 |
4 L |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11943579
|
Justrite™
10218 |
2 L |
158.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition
- En laiton et Ryton™ résistants aux produits chimiques
- La base est conçue pour laisser moins de liquide dans le fond entre les remplissages
Spécification
Jaune | |
Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition | |
Ryton, laiton |