Learn More
Cowie Technology™ Guide d’arbre haute performance en PTFE, cône américain de longueur A
À utiliser avec les arbres d’agitateur en verre et en métal. Le guide d’agitateur haute performance est un cône de longueur B pour l’Europe et comprend un joint en PTFE/PEEK.
114.00€ - 222.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Agitateurs à axe en verre et métal |
---|---|
À utiliser avec (application) | Alignement de l’axe pendant le mélange |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10503795
|
Cowie Technology™
005.0.1945 |
19 mm | 70 mm | 58 mm | Cône 45/50A. |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10476683
|
Cowie Technology™
005.0.1634 |
16 mm | 70 mm | 50 mm | Cône 34/45A. |
176.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10788033
|
Cowie Technology™
005.0.1229 |
12 mm | 70 mm | 50 mm | Cône 29/42A. |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10778033
|
Cowie Technology™
005.0.1029 |
10 mm | 60 mm | 50 mm | Cône 29/42A. |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10233453
|
Cowie Technology™
005.0.1024 |
10 mm | 60 mm | 42 mm | Taille du cône : 24/40 |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10058942
|
Cowie Technology™
005.0.0824 |
8 mm | 60 mm | 42 mm | Cône 24/40A |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10690164
|
Cowie Technology™
005.0.0819 |
8 mm | 60 mm | 42 mm | Cône 19/38A. |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10593785
|
Cowie Technology™
005.0.0619 |
6 mm | 60 mm | 42 mm | Cône 19/22A. |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Fournit un guide efficace pour les arbres d’agitateur en verre et en métal sur une large plage de températures, sans perte de particules du joint, tout en maintenant un vide. Le joint est fabriqué à partir d’un composite PTFE-PEEK spécialement formulé et est en permanence sous pression.- Haute résistance chimique
- Antifouet et vibrations réduites
- Performance sous vide (∼5 mm Hg) et sous pression (3 à 5 psi)
- Pas de perte
- Joint torique auto-débloquant
- Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en régime continu, 800 tr/min régime intermittent
Remarque : Le PEEK a un très haut niveau de résistance chimique, il est sensible uniquement aux acides minéraux forts.
Specifications
Agitateurs à axe en verre et métal | |
Alignement de l’axe pendant le mélange | |
1 de chaque |