Learn More
Cowie Technology™ Guide d’arbre haute performance en PTFE, cône américain de longueur A
À utiliser avec les arbres d’agitateur en verre et en métal. Le guide d’agitateur haute performance est un cône de longueur B pour l’Europe et comprend un joint en PTFE/PEEK.
Marque: Cowie Technology™ 005.0.0619
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.07150kg
Description
Assure un guidage efficace des agitateurs avec axe en verre et en métal sur une certaine plage de températures, sans déversement de particules du joint, tout en maintenant le vide. Le joint, fabriqué à partir d’un matériau composite en PTFE et en PEEK spécialement formulé, est en permanence sous pression.- Haute résistance aux produits chimiques
- Anti-fouet et vibration réduite
- Performance sous vide (∼ 5 mm Hg) et sous pression (3 à 5 psi)
- Pas de pertes
- Joint annulaire à dégagement automatique
- Vitesses maximales recommandées : 500 tr/min en continu, 800 tr/min par intermittence
Remarque : le PEEK possède une excellente résistance chimique et se montre sensible à certains acides minéraux forts.
Spécification
42 mm | |
Agitateurs à axe en verre et métal | |
60 mm | |
Cône 19/22A. |
6 mm | |
Alignement de l’axe pendant le mélange | |
1 de chaque | |
Tige de guidage haute performance en PTFE |