Learn More
Xylène, BAKER ANALYSED, J.T. Baker™ Code produit.: 10587082
compliance-icons compliance-icons
Xylène, BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Code produit. 10587082
2.5 L, Verre
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10587082
Marque: JT Baker 8080.2500
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Produit chimique de qualité supérieure qui dépasse les spécifications ACS pour un usage industriel spécialisé et en laboratoire.
  • Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
pH Liquid
Point de fusion -34°C
CAS 1330-20-7
Couleur Incolore
Densité 0.87g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 137°C to 143°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 1.1 - 7 Vol %
Point d’éclair 24°C
Température d’allumage 500°C
Odeur Aromatic
Conditionnement Verre
Notes de qualité de la pureté Exceeds ACS specifications
Résidus après évaporation Max. 0.002%
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Viscosité 0.61 mPas at 20°C
Eau Max. 0.03%
Synonyme Xylol
Informations sur la solubilité 0.2g/L in water
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Xylène, BAKER ANALYSED, J.T. Baker™ >