Learn More
Xylène (mélange d’isomères), BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™ Code produit.: 10221051
compliance-icons compliance-icons
Xylène (mélange d’isomères), BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10221051
5 L
Click to view available options
5 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10221051
Marque: JT Baker 8080.5000
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Dépasse les spécifications ACS
Spécification
Point de fusion -34°C
CAS 1330-20-7
Couleur Max. 10 (APHA)
Densité 0.86 - 0.88 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 140°C (1013 hPa)
Quantité 5 L
Point d’éclair 25°C
Plage de pourcentage du dosage min. 98.5%
Résidus après évaporation max. 0.002%
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL MFCD00077264
Eau max. 0.03%
Clé InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Nom IUPAC 1,3-Xylène
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Xylène (mélange d’isomères), BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™ >