Learn More
UVP Lampe UV de paillasse série XX-15, 230 V
Lampes de paillasse qui offrent un choix entre des longueurs d’onde longues, courtes ou moyennes, à utiliser dans les applications de stérilisation / assainissement et fluorescence / inspection. Les lampes UV de paillasse UVP série XX-15, 230 V sont des lampes de 15 watts conçues pour être utilisées en Europe.
Marque: UVP 95-0042-13
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Différentes longueurs d’onde de tube UV sont disponibles pour répondre aux besoins de différentes applications
- Les lampes possèdent des orifices à chaque extrémité pour accrocher ou monter la lampe
- Fabriquées avec un boîtier en aluminium durable revêtu de peinture par pulvérisation résistante aux rayures
- Les lampes à onde courte peuvent être utilisées orientées vers le haut pour purifier l’air ou orientées vers le bas pour la décontamination des surfaces de travail
- Les UV de 254 nm peuvent tuer jusqu’à 99% des organismes tels que les bactéries, les levures, les spores de moisissures, les microbes et les virus
- Les UV de courte longueur d’onde offrent un outil fiable et efficace pour les applications de décontamination dans les hôpitaux, les laboratoires, les sociétés pharmaceutiques et les cliniques
- L’intensité des UV peut être augmentée en rapprochant la lampe de l’objet à stériliser
- Tubes UV interchangeables (choisissez des tubes de 15 watts pour les lampes XX-15)
- Lampes de 15 watts : Taille : 19,75 x 6 x 4,25 po (502 x 152 x 108 mm) (L x l x H), Poids : 5 lb (2,3 kg)
Spécification
Lampe de paillasse UV | |
230 V | |
365 nm | |
15 W, 230 V, 60 Hz | |
108 mm | |
502 mm | |
XX-15L | |
Série XX-15 |
UV-A | |
15 W | |
502 x 152 x 108 mm | |
Hôpitaux, laboratoires, sociétés pharmaceutiques et cliniques | |
60 Hz | |
Aluminium | |
1 de chaque | |
152 mm |