Läs mer
Läs mer
UVP Lampe UV de paillasse série XX-15, 230 V
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Modèle:
XX-15 BLB
XX-15L
XX-15S
Wavelength:
254 nm
365 nm
Source lumineuse:
UV-A
UV-C
Förpackningsstorlek
1 pièce
Beskrivning
- Différentes longueurs d’onde de tube UV sont disponibles pour répondre aux besoins de différentes applications
- Les lampes possèdent des orifices à chaque extrémité pour accrocher ou monter la lampe
- Fabriquées avec un boîtier en aluminium durable revêtu de peinture par pulvérisation résistante aux rayures
- Les lampes à onde courte peuvent être utilisées orientées vers le haut pour purifier l’air ou orientées vers le bas pour la décontamination des surfaces de travail
- Les UV de 254 nm peuvent tuer jusqu’à 99% des organismes tels que les bactéries, les levures, les spores de moisissures, les microbes et les virus
- Les UV de courte longueur d’onde offrent un outil fiable et efficace pour les applications de décontamination dans les hôpitaux, les laboratoires, les sociétés pharmaceutiques et les cliniques
- L’intensité des UV peut être augmentée en rapprochant la lampe de l’objet à stériliser
- Tubes UV interchangeables (choisissez des tubes de 15 watts pour les lampes XX-15)
- Lampes de 15 watts : Taille : 19,75 x 6 x 4,25 po (502 x 152 x 108 mm) (L x l x H), Poids : 5 lb (2,3 kg)
Specifikationer
Specifikationer
| Source lumineuse | UV-C |
| Tension | 230 V |
| Puissance en watts | 15 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Dimensions (L x l x H) | 502 x 152 x 108 mm |
| Alimentation électrique | 15 W, 230 V, 60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Hôpitaux, laboratoires, sociétés pharmaceutiques et cliniques |
| Hauteur (métrique) | 108 mm |
| Hertz | 60 Hz |
| Longueur (métrique) | 502 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering