Learn More
Grant Instruments™ Bains à ultrasons numériques série XUB
La gamme XUB de bains à ultrasons de paillasse à commande numérique offre des performances constantes et fiables dans une multitude d’environnements. Intégrant la technologie LEAP de fréquence pour garantir des niveaux d’activité ultrasonique uniformes dans l’ensemble du liquide, ces bains offrent des performances supérieures, permettant ainsi d’obtenir un procédé ultrasons précis.
Marque:  Grant Instruments™ XUB12
Code produit. 11460998
  • 2595.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La gamme XUB de bains à ultrasons de paillasse à commande numérique offre des performances constantes et fiables dans une multitude d’environnements.Intégrant la technologie LEAP de fréquence pour garantir des niveaux d’activité ultrasonique uniformes dans l’ensemble du liquide, ces bains offrent des performances supérieures, permettant ainsi d’obtenir un procédé ultrasons précis.
  • Contrôle réglable de la vitesse de 500 à 3000 tr/min
  • Accueillent jusqu’à 32 tubes en trois tailles / combinaisons différentes
  • Tête plate VP-1 supplémentaire pour le mélange au sein d’un même tube fourni avec l’unité
  • Les ventouses en caoutchouc tiennent parfaitement bien à la surface de travail et évitent que l’unité se déplace ; Elles absorbent également les vibrations et empêchent leur transmission à la paillasse
  • Simples à utiliser : choisissez le mode de fonctionnement (continu ou tactile) et tournez le bouton pour régler la vitesse
  • Plateforme universelle à 32 emplacements pour trois tailles de tubes (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) et une pointe pour mélange de tubes individuels jusqu’à 15 ml
  • Plage de températures de fonctionnement : + 4°C à 40°C
Spécification
Spécification
0 à 99 min
12,5 L
Température ambiante +5°C jusqu’à 70°C
230 V
288 mm
32 à 38 kHz
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Grant M2 ultrasonic solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID