Learn More
Grant Instruments™ Bains à ultrasons numériques série XUB
Code produit. p-8014665
Click to view available options
Capacité (métrique):
4,5 L
9,5 L
12,5 L
17,5 L
25 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11470998
Marque: Grant Instruments™ XUB18
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme XUB de bains à ultrasons de paillasse à commande numérique offre des performances constantes et fiables dans une multitude d’environnements. Intégrant la technologie LEAP de fréquence pour garantir des niveaux d’activité ultrasonique uniformes dans l’ensemble du liquide, ces bains offrent des performances supérieures, permettant ainsi d’obtenir un procédé ultrasons précis.
La gamme XUB de bains à ultrasons de paillasse à commande numérique offre des performances constantes et fiables dans une multitude d’environnements.Intégrant la technologie LEAP de fréquence pour garantir des niveaux d’activité ultrasonique uniformes dans l’ensemble du liquide, ces bains offrent des performances supérieures, permettant ainsi d’obtenir un procédé ultrasons précis.
  • Contrôle réglable de la vitesse de 500 à 3000 tr/min
  • Accueillent jusqu’à 32 tubes en trois tailles / combinaisons différentes
  • Tête plate VP-1 supplémentaire pour le mélange au sein d’un même tube fourni avec l’unité
  • Les ventouses en caoutchouc tiennent parfaitement bien à la surface de travail et évitent que l’unité se déplace ; Elles absorbent également les vibrations et empêchent leur transmission à la paillasse
  • Simples à utiliser : choisissez le mode de fonctionnement (continu ou tactile) et tournez le bouton pour régler la vitesse
  • Plateforme universelle à 32 emplacements pour trois tailles de tubes (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) et une pointe pour mélange de tubes individuels jusqu’à 15 ml
  • Plage de températures de fonctionnement : + 4°C à 40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Minuteur 0 à 99 min
Tension 230 V
Capacité (métrique) 17,5 L
Profondeur (métrique) 347 mm
Gamme de température (métrique) Température ambiante +5°C jusqu’à 70°C
Fréquence de fonctionnement 32 à 38 kHz
compliance-icons
Identifiant produit
  • Grant M2 ultrasonic solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID