Learn More
Waters Corporation XTerra Shield RP18 Column
XTerra RP18 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C18 columns that incorporate Waters patented embedded polar group technology to improve peak shape performance for highly basic compounds.
1185.00€ - 1605.00€
Spécification
Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forme des particules | Sphérique |
Porosité | 125 Å |
Quantité | 1/Ea. |
Type d’USP | L1 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13262560
![]() |
Waters Corporation
186000402 |
50 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10754153
![]() |
Waters Corporation
186000416 |
50 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10638067
![]() |
Waters Corporation
186000442 |
150 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10035163
![]() |
Waters Corporation
186000492 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11906938
![]() |
Waters Corporation
186000496 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10206341
![]() |
Waters Corporation
186000428 |
100 mm | 3.9 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13222570
![]() |
Waters Corporation
186000410 |
150 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10476774
![]() |
Waters Corporation
186000420 |
100 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10371965
![]() |
Waters Corporation
186000424 |
150 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13292600
![]() |
Waters Corporation
186000456 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13222610
![]() |
Waters Corporation
186000460 |
250 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1560.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13292560
![]() |
Waters Corporation
186000406 |
100 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10584671
![]() |
Waters Corporation
186000434 |
50 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10633473
![]() |
Waters Corporation
186000438 |
100 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13222600
![]() |
Waters Corporation
186000448 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13252600
![]() |
Waters Corporation
186000452 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13262610
![]() |
Waters Corporation
186000464 |
50 mm | 3 mm | 5 μm |
1200.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13202620
![]() |
Waters Corporation
186000468 |
100 mm | 3 mm | 5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13242620
![]() |
Waters Corporation
186000472 |
150 mm | 3 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10051141
![]() |
Waters Corporation
186000476 |
250 mm | 3 mm | 5 μm |
1560.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13269509
![]() |
Waters Corporation
186000480 |
150 mm | 3.9 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13252630
![]() |
Waters Corporation
186000484 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13292630
![]() |
Waters Corporation
186000488 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13184649
![]() |
Waters Corporation
186001472 |
250 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1605.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13157659
![]() |
Waters Corporation
186001909 |
30 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1185.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13107679
![]() |
Waters Corporation
186001925 |
20 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column.
Spécification
6000 psi (415 Bar) | |
125 Å | |
L1 | |
Colonne |
Sphérique | |
1/Ea. | |
Oui |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.