Learn More
Thermo Scientific™ Gélose XLT-4
Isolez et identifiez efficacement les salmonelles issues d’échantillons cliniques, environnementaux et alimentaires grâce à la gélose Thermo Scientific™ XLT-4 hautement sélective qui réduit les faux positifs.
260.00€
Spécification
Couleur | Jaune paille |
---|---|
Contenu et stockage | 10°C à 30°C |
Description | Gélose XLT-4 |
Forme | Poudre |
Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
Code produit | Marque | Quantité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10585943
|
Thermo Scientific™
CM1061B |
500 g | Gélose XLT-4 |
260.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Isolez et identifiez efficacement les salmonelles issues d’échantillons cliniques, environnementaux et alimentaires grâce à la gélose Thermo Scientific™ XLT-4 hautement sélective. La gélose XLT-4 contient du tétradécylsulfate de sodium qui agit pour inhiber de nombreux organismes de la flore annexe dont la croissance peut entraîner des problèmes de différenciation dans d’autres milieux d’étalement des salmonelles. Cette sélectivité accrue permet une augmentation importante de la récupération des salmonelles, tout en réduisant les colonies présumées comme étant faussement positives, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts liés à l’identification ultérieure de colonies faussement positives1
La gélose XLT-4 est un milieu d’étalement hautement sélectif utilisé pour l’isolement et l’identification des salmonelles dans des échantillons cliniques, environnementaux et alimentaires selon Miller et Tate1. Il a été démontré que la gélose XLT-4 permet de gagner du temps et de réduire les coûts liés à l’identification ultérieure de colonies faussement positives par rapport aux autres milieux d’étalement des salmonelles1.
- Garantit une croissance optimale des salmonelles tout en réduisant les colonies présumées comme étant faussement positives
- Inhibe la flore annexe indésirable grâce au tétradécylsulfate de sodium
- Facilite la différenciation des salmonelles : elles apparaissent comme des colonies noires ou des colonies rouges avec un centre noir
Les peptones et l’extrait de levure de cette formulation fournissent une source d’azote aminé, ainsi que des nutriments et vitamines essentiels, ce qui permet d’assurer la croissance optimale des salmonelles.
L’agent sélectif est le tétradécylsulfate de sodium, qui est un tensioactif anionique. Cela permet d’inhiber ou de réduire en grande partie la croissance de la flore annexe indésirable. Le fond de la boîte est rouge, grâce à l’inclusion de phénol rouge, qui changera de couleur en cas de modifications du pH liées à la fermentation et aux réactions de décarboxylation.
Dans ce milieu, la différenciation est facilitée par la fermentation de la xylose, du lactose et du sucrose ainsi que par la décarboxylation de la lysine. Les salmonelles apparaissent comme des colonies noires ou des colonies rouges avec un centre noir en raison de leur capacité à réduire le thiosulfate en sulfure d’hydrogène, ce qui entraîne le noircissement de la colonie (car des ions ferriques sont présents). Les Escherichia coli prolifèrent en colonies jaunes car elles sont capables de fermenter le lactose présent dans la formulation, ce qui entraîne une chute du pH et fait passer la couleur de l’indicateur de phénol de rouge à jaune. D’autres organismes, tels que les Shigellae, ne fermentent pas le lactose et ne réduisent pas le thiosulfate, de sorte qu’ils apparaissent comme des colonies rouges transparentes sans noircissement.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
Pour un usage en laboratoire uniquement
Références
- Dusch, H. and Altwegg, C. J. of Clin. Micro. Avril 1995, p. 802-804. Vol 33, No. 4
- Miller, R.G., Tate, C.R. (1990) The Maryland Poultryman, Avril : 2-7
Spécification
Jaune paille | |
Gélose XLT-4 | |
Royaume-Uni |
10°C à 30°C | |
Poudre | |
Gélose |
Pour un usage en laboratoire uniquement