Learn More
Thermo Scientific™ Gélose XLT-4
Description
Isolez et identifiez efficacement les salmonelles issues d’échantillons cliniques, environnementaux et alimentaires grâce à la gélose Thermo Scientific™ XLT-4 hautement sélective. La gélose XLT-4 contient du tétradécylsulfate de sodium qui agit pour inhiber de nombreux organismes de la flore annexe dont la croissance peut entraîner des problèmes de différenciation dans d’autres milieux d’étalement des salmonelles. Cette sélectivité accrue permet une augmentation importante de la récupération des salmonelles, tout en réduisant les colonies présumées comme étant faussement positives, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts liés à l’identification ultérieure de colonies faussement positives1
- Garantit une croissance optimale des salmonelles tout en réduisant les colonies présumées comme étant faussement positives
- Inhibe la flore de fond indésirable avec le Tergitol
- Permet la différenciation facile des salmonelles : elles apparaissent comme des colonies noires ou des colonies rouges avec un centre noir
Les peptones et l’extrait de levure de cette formulation fournissent une source d’azote aminé, ainsi que des nutriments essentiels et des vitamines essentiels, ce qui permet d’assurer la croissance optimale des salmonelles.
L’agent sélectif est le Tergitol 4 (également connu sous le nom de Niaproof 4 ou de tétradecylsulfate de sodium), qui est un surfactant anionique. Cela permet d’inhiber ou de réduire en grande partie la croissance de la flore annexe indésirable. La couleur du fond de la boîte est rouge, en raison de l’inclusion de phénol rouge, qui changera de couleur en raison de modifications du pH liées à la fermentation et aux réactions de décarboxylation.
Dans ce milieu, la différenciation est facilitée par la fermentation de la xylose, du lactose et du sucrose ainsi que par la décarboxylation de la lysine. Les salmonelles apparaissent comme des colonies noires ou des colonies rouges avec un centre noir en raison de leur capacité à réduire le thiosulfate en sulfure d’hydrogène, ce qui entraîne le noircissement de la colonie (car des ions ferriques sont présents). Les Escherichia coli prolifèrent en colonies jaunes car elles sont capables de fermenter le lactose présent dans la formulation, ce qui entraîne une chute du pH et fait passer la couleur de l’indicateur de phénol de rouge à jaune. D’autres organismes, tels que les Shigellae, ne fermentent pas le lactose et ne réduisent pas le thiosulfate, de sorte qu’ils apparaissent comme des colonies rouges transparentes sans noircissement.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille |
| Contenu et stockage | 10°C à 30°C |
| Description | Gélose XLT-4 |
| Forme | Poudre |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement