Learn More
Thermo Scientific™ Gélose XLD (déshydratée)
Isolez les Salmonella et les shigelles dans des échantillons alimentaires et des échantillons cliniques grâce à ce milieu sélectif.
Marque: Thermo Scientific™ CM0469B
141.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Isolez Salmonella et Shigella dans des échantillons cliniques et alimentaires avec la gélose XLD (déshydratée) sélective Thermo Scientific™ Oxoid™. Le milieu repose sur la fermentation du xylose, la décarboxylation de la lysine et la production de sulfure d’hydrogène pour la différenciation primaire des shigelles et des salmonella des bactéries non pathogènes. L’ajout minutieux de désoxycholate de sodium inhibe la croissance des coliformes sans diminuer la capacité à prendre en charge les shigelles et les salmonella.
Les salmonella et les shigella sont les principales causes des maladies entériques bactériennes et leur transmission s’effectue par ingestion de matières fécales, par contact entre les personnes ou par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminés.
Utilisez le milieu XLD pour la sélection d’échantillons contenant une flore mixte suspectée d’abriter des agents pathogènes entériques, comme des spécimens médicaux ou des alimentaires.
- Facile à lire : différenciez facilement les Salmonella (colonies rouges avec les centres noirs) des shigelles (colonies rouges) et autres coliformes (colonies jaunes et opaques).
- Sensibilité et sélectivité supérieures : surpassent celles des milieux d’étalement traditionnels, comme le bleu de méthylène à l’éosine et les géloses au sulfite de bismuth, qui ont tendance à inhiber la croissance des shigelles.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Milieu XLD | |
Gélose | |
Pour milieu de 9.4 L |
Poudre | |
500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement