missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
xCT Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | xCT |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16825205
|
Proteintech
26864-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16815205
|
Proteintech
26864-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SLC7A11 (also known as XCT) is a member of a hetromeric, sodium-independent, anionic amino acid transport system. It is highly specific for cysteine and glutamate. SLC7A11 is a mediator of Kaposi sarcoma-associated herpes virus fusion and entry into cells. Increased expression of this protein in primary gliomas is associated with neuronal cell death.Spécification
xCT | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9UPY5, Q9WTR6 | |
23657, 26570 | |
xCT Fusion Protein Ag25431 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC7A11 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Amino acid transport system xc, CCBR1, Cystine/glutamate transporter, SLC7A11, xCT | |
SLC7A11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |