Learn More
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton Xavier™
Assure une protection générale contre les éclaboussures en laboratoire. Les blouses de laboratoire en coton SNV Comines™ Xavier™ sont disponible en plusieurs tailles.
37.00€ - 38.30€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire Xavier |
---|---|
Sexe | Hommes |
Matériau | carbone |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12651126
|
SNV Comines™
XAVLP00400T1 |
40 |
38.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12671126
|
SNV Comines™
XAVLP00400T2 |
44 |
37.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- De couleur blanche
- Avec boutons-pression
- Cols avec revers
Spécification
Blouse de laboratoire Xavier | |
carbone | |
Boutons pression | |
2 poches plates, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure, angle d’ouverture |
Hommes | |
Blanc | |
4 | |
100 % coton |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton Xavier™