Learn More
Tocris Bioscience™ Xanomeline oxalate
Functionally selective M1 agonist
263.00€ - 1060.00€
Spécification
Pureté | >98% |
---|---|
Type de produit | Xanomeline oxalate |
Poids moléculaire | 371.46 |
Inhibiteurs | Xanomeline oxalate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18025322
|
Tocris Bioscience™
3569/10 |
10 mg |
263.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18085332
|
Tocris Bioscience™
3569/50 |
50 mg |
1060.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Functionally selective muscarinic M1 receptor agonist (EC50 values are 0.3, 5, 42, 52 and 92.5 nM at M1, M3, M5, M4 and M2 receptors respectively). Displays a complex pharmacological profile: reversible and wash-resistant binding, resulting in full agonist activity at M1; delayed wash-resistant partial agonist activity at M2; and delayed wash-resistant full agonist activity at M4. Exhibits antipsychotic activity, and improves cognitive deficits and behavioral disturbances in Alzheimer's disease and schizophrenia.Spécification
>98% | |
Xanomeline oxalate | |
371.46 | |
Xanomeline oxalate |
Usage exclusivement réservé à la recherche