Learn More
Tocris Bioscience™ Xanomeline oxalate
Functionally selective M1 agonist
Marque: Tocris Bioscience™ 3569/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Xanomeline oxalate is a functionally selective muscarinic M1 receptor agonist (EC50 values are 0.3, 5, 42, 52 and 92.5 nM at M1, M3, M5, M4 and M2 receptors respectively). Displays a complex pharmacological profile: reversible and wash-resistant binding, resulting in full agonist activity at M1; delayed wash-resistant partial agonist activity at M2; and delayed wash-resistant full agonist activity at M4. Exhibits antipsychotic activity, and improves cognitive deficits and behavioral disturbances in Alzheimer's disease and schizophrenia.Spécification
>98% | |
Xanomeline oxalate | |
Xanomeline oxalate |
50 mg | |
371.46 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu