Learn More
ABEBA™ Mocassins de sécurité blancs S2 X-Light
ABEBA™ mocassins de sécurité blancs S2 X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs et semelle intérieure Active Comfort remplaçable.
111.00€ - 139.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Doublure respirante avec ions d’argent |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16358261
|
ABEBA™
7131028/35 |
35 |
115.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16368261
|
ABEBA™
7131028/36 |
36 |
123.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16378261
|
ABEBA™
7131028/37 |
37 |
127.31€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16388261
|
ABEBA™
7131028/38 |
38 |
139.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16398261
|
ABEBA™
7131028/39 |
39 |
127.92€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16308271
|
ABEBA™
7131028/40 |
40 |
116.50€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16318271
|
ABEBA™
7131028/41 |
41 |
127.92€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16328271
|
ABEBA™
7131028/42 |
42 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16338271
|
ABEBA™
7131028/43 |
43 |
134.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16348271
|
ABEBA™
7131028/44 |
44 |
123.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16358271
|
ABEBA™
7131028/45 |
45 |
119.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16368271
|
ABEBA™
7131028/46 |
46 |
127.92€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16378271
|
ABEBA™
7131028/47 |
47 |
123.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16388271
|
ABEBA™
7131028/48 |
48 |
111.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapant SRC
- Bon rembourrage
- Microfibre blanche lavable
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Mocassins | |
1 paire | |
Eau |
Blanc | |
Microfibre | |
Polyuréthane | |
Acier | |
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ABEBA™ Mocassins de sécurité blancs S2 X-Light