Learn More
ABEBA™ Mocassins de sécurité blancs S2 X-Light
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapant SRC
- Bon rembourrage
- Microfibre blanche lavable
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de revêtement | Doublure respirante avec ions d’argent |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 45 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | Mocassins |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Quantité d’emballage | 1 paire |
| Afficher plus |