Learn More
ABEBA™ Chaussures de travail blanches X-Light O2 ESD
White X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, PU slip-resistant outsole.
110.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Cuir lisse |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 20347 : 2012 O2 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340 |
Sexe | Unisexe |
Type de cheville | Chaussures à coupe basse |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17181535
|
ABEBA™
7131133/35 |
35 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17191535
|
ABEBA™
7131133/36 |
36 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17181545
|
ABEBA™
7131133/45 |
45 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17191545
|
ABEBA™
7131133/46 |
46 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17101555
|
ABEBA™
7131133/47 |
47 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17111555
|
ABEBA™
7131133/48 |
48 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17101545
|
ABEBA™
7131133/37 |
37 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17111545
|
ABEBA™
7131133/38 |
38 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17121545
|
ABEBA™
7131133/39 |
39 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17131545
|
ABEBA™
7131133/40 |
40 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17141545
|
ABEBA™
7131133/41 |
41 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17151545
|
ABEBA™
7131133/42 |
42 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17161545
|
ABEBA™
7131133/43 |
43 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17171545
|
ABEBA™
7131133/44 |
44 |
110.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Chaussures de travail légères et confortables
- Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, O2 SRC
- Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Cuir blanc lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Spécification
Blanc | |
Conforme à la norme EN 20347 : 2012 O2 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340 | |
Chaussures à coupe basse | |
O2 SRC ESD |
Cuir lisse | |
Unisexe | |
Étanche à l’eau |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ABEBA™ Chaussures de travail blanches X-Light O2 ESD