Learn More
ABEBA™ Chaussures de travail blanches X-Light O2 ESD
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de travail légères et confortables
- Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, O2 SRC
- Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Cuir blanc lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Cuir lisse |
| Dimensions | 45 |
| Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 20347 : 2012 O2 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340 |
| Sexe | Unisexe |
| Type de cheville | Chaussures à coupe basse |
| Waterproof | Étanche à l’eau |
| Type de produit | O2 SRC ESD |