Learn More
ABEBA™ Sabots de sécurité noirs SB X-Light
ABEBA™ sabots de sécurité noirs SB X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs, semelle intérieure Active Comfort remplaçable et bride fixe au talon.
104.00€ - 107.00€
Spécification
Matériau de la boucle | Plastique |
---|---|
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD |
Type de bouchon | Sangle de talon non pliable, réglable |
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Doublure respirante avec ions d’argent |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16318321
|
ABEBA™
7131035/35 |
35 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328321
|
ABEBA™
7131035/36 |
36 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338321
|
ABEBA™
7131035/37 |
37 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348321
|
ABEBA™
7131035/38 |
38 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358321
|
ABEBA™
7131035/39 |
39 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368321
|
ABEBA™
7131035/40 |
40 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378321
|
ABEBA™
7131035/41 |
41 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388321
|
ABEBA™
7131035/42 |
42 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398321
|
ABEBA™
7131035/43 |
43 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308331
|
ABEBA™
7131035/44 |
44 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318331
|
ABEBA™
7131035/45 |
45 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328331
|
ABEBA™
7131035/46 |
46 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338331
|
ABEBA™
7131035/47 |
47 |
104.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348331
|
ABEBA™
7131035/48 |
48 |
107.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Cuir noir lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
Plastique | |
Sangle de talon non pliable, réglable | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Sabots | |
1 paire | |
Eau |
CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD | |
Noir | |
Cuir | |
Polyuréthane | |
Acier | |
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340 |