Learn More
ABEBA™ Sabots de sécurité noirs SB X-Light
ABEBA™ sabots de sécurité noirs SB X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs, semelle intérieure Active Comfort remplaçable et bride fixe au talon.
Marque: ABEBA™ 7131035/35
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Cuir noir lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
Plastique | |
Sangle de talon non pliable, réglable | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
35 | |
Polyuréthane | |
Acier | |
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340 |
CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD | |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Sabots | |
1 paire | |
Eau |