Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage réutilisables WypAll™
Chiffons réutilisables WypAll™
Marque: Kimberly-Clark™ 8389
82.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "24046" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les chiffons de nettoyage réutilisables WypAll™
Spécification
Medium-duty Industrial Wiper | |
34 cm | |
31,5 cm | |
Bleu | |
Large Roll | |
870 lingettes/rouleau | |
Non stérile |
13,4 in | |
12.4 in. | |
Papier | |
34 x 31.5 cm (13.4 x 12.4 in.) | |
Kimberly-Clark Professional™ Dispensers (product codes 6154, 6155 and 6146) | |
1 pli |