Learn More
Micronova™ Essoreuse pour serpillières à franges BoxWringer™
Essoreuse rectangulaire en acier inox pour serpillières à franges, conçue de manière ergonomique en une seule pièce d’acier inox pouvant être facilement attachée aux rebords des seaux de série B-7 utilisés sur un système de chariot à seaux.
Marque: Micronova™ W-9B
Description
L’essoreuse pour serpillières à franges BoxWringer™ de Micronova offre un design épuré qui permet aux serpillières à franges de s’imbiber d’assez de liquide pour saturer la surface tout en retirant l’excès de liquide.
- Essoreuse rectangulaire légère et ergonomique pour serpillières à franges
- Fabriquées à partir d’un seul morceau d’acier inox sans aucune pièce mobile
- Acier inoxydable électropoli pour une durabilité et une durée de vie prolongée
- Conçue pour une utilisation avec la gamme de serpillières à franges
- Pour une utilisation avec les seaux de série B-7 utilisés sur un système de chariots à seaux
- Bonne résistance chimique
- Autoclavables
Spécification
Essoreuse | |
Autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Nettoyage des murs, des sols et des plafonds | |
10,78 cm | |
26,7 cm | |
24,1 cm |
Acier inox (304), électropoli | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
26,7 x 24,1 x 10,78 cm (10,5 x 9,5 x 4,25 in) | |
4,25 in | |
10,5 in | |
9,5 in |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
045586-000 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | W-9B |
042784-000 | Certificat de conformité | 08/07/2024 | W-9B |
025056-000 | Certificat de conformité | 15/12/2021 | W-9B |
026919-000 | Certificat de conformité | 15/12/2021 | W-9B |