Learn More
Thermo Scientific™ Godets et couvercles pour rotor à godets oscillants 4 places Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ 75-002-000
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend Mach 1.6 / 1.6R équipées d’un rotor à godets oscillants 4 places 75-002-000.
Marque: Thermo Scientific™ 75002001
Description
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R équipées du rotor à godets oscillants à 4 places 75-002-000.
Choisissez des godets rectangulaires ou ronds.
- Capacité des godets rectangulaires (75-002-001) : 150 ml
- Capacité des godets ronds (75-002-002) : 400 ml
- Les couvercles étanches aux aérosols conviennent au confinement biologique.
Informations sur la commande
Les godets et les couvercles sont vendus séparément. Les godets sont vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor. Les couvercles sont vendus par paires.
Spécification
Rotor à godets oscillants TTH-400 | |
150 mL | |
Bucket | |
Godet rectangulaire de 150 ml |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31