missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WNK1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | WNK1 |
---|---|
Concentration | 367 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16846105
|
Proteintech
28357-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16836105
|
Proteintech
28357-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
The WNK1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human WNK1. This antibody recognizes human antigen. The WNK1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
WNK1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
367 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
65125 | |
Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
WNK1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech