Learn More
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industrial Paper Wipes
Blue cleaning paper roll made from selected recycled raw materials, embossed in volume and glued in layers.
41.14€ - 49.15€
Spécification
Type de produit | Heavy-duty Wiper |
---|---|
Matériau | Recycled Paper |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Couleur | Blue |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15750967
|
Nordvlies
24775 |
38 x 38 cm |
47.90€
2 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15770967
|
Nordvlies
248007 |
38 x 36 cm |
49.15€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15700977
|
Nordvlies
24815 |
22 x 36 cm |
41.14€
2 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- High absorption capacity of liquid substances, such as oil and water
- High-performance paper
- Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel
- Industrial, automotive manufacturing, food processing
Spécification
Heavy-duty Wiper | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Nordic Swan and EU Eco label |
Recycled Paper | |
Blue | |
Non-sterile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industrial Paper Wipes