Learn More
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industrial Paper Wipes
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Conditionnement:
1 rouleau
2 rouleaux
Description
- High absorption capacity of liquid substances, such as oil and water
- High-performance paper
- Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel
- Industrial, automotive manufacturing, food processing
Spécification
Spécification
| Type de produit | Heavy-duty Wiper |
| Longueur (métrique) | 38 cm |
| Largeur (métrique) | 36 cm |
| Matériau | Recycled Paper |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Blue |
| Jetable | Single-use |
| Dimensions (L x l) | 38 x 36 cm |
| Quantité d’emballage | 1 Roll of 500 Wipes |
| Épaisseur | 3-ply |
| Afficher plus |