Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN à paroi fine Suprasil™
Les tubes RMN de précision Suprasil™ (quartz synthétique) Wilmad sont fabriqués à partir de matériaux de silice fondue synthétique de haute pureté avec <0,005 ppm Fe2O3 et offrent des caractéristiques optiques exceptionnelles, des UV profonds aux IR proches
452.88€ - 780.00€
Spécification
Matériau | Silice synthétique à fusion de haute pureté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour les expériences de photolyse qui utilisent une lumière de 266 nm provenant d’un laser Q-Switched ou d’une lumière 254 nm émise par une lampe basse pression au mercure avec un filtre Schott UG 5, ainsi que pour les expériences à température variable avec une température supérieure à 120°C |
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes: Tube et bouchon jetable
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Intensité de champ | Épaisseur (métrique) de paroi | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Intensité de champ | Épaisseur (métrique) de paroi | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15398868
|
Wilmad-LabGlass™
66308-0595 |
507-PP-9SUP-5 | 228,6 mm | 300 MHz | 0,38 mm |
705.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15378868
|
Wilmad-LabGlass™
66308-0575 |
507-PP-7SUP-5 | 178 mm | 300 MHz | 0,38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15388868
|
Wilmad-LabGlass™
66308-0585 |
507-PP-8SUP-5 | 203,2 mm | 300 MHz | 0,38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15398958
|
Wilmad-LabGlass™
66408-1075 |
513-7PP-7SUP-5 | 178 mm | 400 MHz | 0,46mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15308968
|
Wilmad-LabGlass™
66408-1085 |
513-7PP-8SUP-5 | 203,2mm | 400 MHz | 0,46mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15318968
|
Wilmad-LabGlass™
66408-1095 |
513-7PP-9SUP-5 | 228,6mm | 400 MHz | 0,46mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15368998
|
Wilmad-LabGlass™
66508-0575 |
528-PP-7SUP-5 | 178 mm | 500 MHz | 0,38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15388998
|
Wilmad-LabGlass™
66508-0595 |
528-PP-9SUP-5 | 228,6 mm | 500 MHz | 0,38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15378998
|
Wilmad-LabGlass™
66508-0585 |
528-PP-8SUP-5 | 203,2 mm | 500 MHz | 0,38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15319028
|
Wilmad-LabGlass™
66608-0575 |
535-PP-7SUP-5 | 178 mm | 600 MHz | 0,38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15329028
|
Wilmad-LabGlass™
66608-0585 |
535-PP-8SUP-5 | 203,2 mm | 600 MHz | 0,38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15339028
|
Wilmad-LabGlass™
66608-0595 |
535-PP-9SUP-5 | 228,6 mm | 600 MHz | 0,38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.- Le taux de transmission de 190 nm à 2600 nm est bien supérieur à 95 % (10 mm d’épaisseur), réflexion non comprise
- Possède un taux d’expansion thermique et une résistance à la traction similaires au quartz naturel, qui est parfois 14 fois plus robuste pendant le processus de refroidissement / chauffage que le verre de classe A, type 1
- La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
- Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision Suprasil™ Wilmad présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement
- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Convient aux expériences utilisant des températures allant jusqu’à 1300°C
- Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Silice synthétique à fusion de haute pureté | |
Idéal pour les expériences de photolyse qui utilisent une lumière de 266 nm provenant d’un laser Q-Switched ou d’une lumière 254 nm émise par une lampe basse pression au mercure avec un filtre Schott UG 5, ainsi que pour les expériences à température variable avec une température supérieure à 120°C |