Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN à paroi fine Suprasil™
Les tubes RMN de précision Suprasil™ (quartz synthétique) Wilmad sont fabriqués à partir de matériaux de silice fondue synthétique de haute pureté avec <0,005 ppm Fe2O3 et offrent des caractéristiques optiques exceptionnelles, des UV profonds aux IR proches
Marque:  Wilmad-LabGlass™ 66508-0595
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Code produit. 15388998
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes: Tube et bouchon jetable
Description
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.
  • Le taux de transmission de 190 nm à 2600 nm est bien supérieur à 95 % (10 mm d’épaisseur), réflexion non comprise
  • Possède un taux d’expansion thermique et une résistance à la traction similaires au quartz naturel, qui est parfois 14 fois plus robuste pendant le processus de refroidissement / chauffage que le verre de classe A, type 1
  • La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
  • Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision Suprasil™ Wilmad présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Convient aux expériences utilisant des températures allant jusqu’à 1300°C
  • Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Spécification
13 µm
25 µm
4,9635±0,0065 mm
500 MHz
9 po
528-PP-9SUP-5
Silice synthétique à fusion de haute pureté
228,6 mm
4,2065±0,0065 mm
Idéal pour les expériences de photolyse qui utilisent une lumière de 266 nm provenant d’un laser Q-Switched ou d’une lumière 254 nm émise par une lampe basse pression au mercure avec un filtre Schott UG 5, ainsi que pour les expériences à température variable avec une température supérieure à 120°C
0,38 mm