Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm de dia. ext. Tube RMN en quartz à paroi fine
Les tubes RMN de précision en quartz Wilmad présentent un taux d’expansion thermique extrêmement faible et une résistance à la traction élevée, ce qui les rendent 14 fois plus robustes pendant le processus de refroidissement ou de chauffage que les tubes en verre de classe A, type 1
Brand:  Wilmad-LabGlass™ 66407-1085
 View more versions of this product
Product Code. 15378958
  • 700.00€ / Pack de 5
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Le quartz naturel maintient un taux de transmission supérieur à 85 % (10 mm d’épaisseur, en tenant compte de la perte de réflexion) au-dessus de 265 nm et il est donc recommandé d’utiliser ces tubes en quartz dans les études photochimiques
  • La moitié de la constante diélectrique du verre Pyrex™ permet d’améliorer le facteur de qualité
  • Une densité de bore faible inférieure ou égale à 0,1 ppm garantit un bruit de fond propre dans les études RMN utilisant le bore-11
  • La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
  • Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision en quartz présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement 
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Specifications
Specifications
13 µm
203,2 mm
9,070±0,013 mm
0,46 mm
38 µm
9,9935±0,0065 mm
400 MHz
513-7PP-8QTZ-5
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers