Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm de dia. ext. Tube RMN en quartz à paroi fine
Les tubes RMN de précision en quartz Wilmad présentent un taux d’expansion thermique extrêmement faible et une résistance à la traction élevée, ce qui les rendent 14 fois plus robustes pendant le processus de refroidissement ou de chauffage que les tubes en verre de classe A, type 1
675.00€ - 710.00€
Spécification
Camber (Metric) | 13 µm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 38 µm |
Diamètre (métrique) externe | 9,9935±0,0065 mm |
Diamètre (métrique) interne | 9,070±0,013 mm |
Intensité de champ | 400 MHz |
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15368958
|
Wilmad-LabGlass™
66407-1075 |
178 mm | 513-7PP-7QTZ-5 |
675.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15378958
|
Wilmad-LabGlass™
66407-1085 |
203,2 mm | 513-7PP-8QTZ-5 |
700.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15388958
|
Wilmad-LabGlass™
66407-1095 |
228,6 mm | 513-7PP-9QTZ-5 |
710.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le quartz naturel maintient un taux de transmission supérieur à 85 % (10 mm d’épaisseur, en tenant compte de la perte de réflexion) au-dessus de 265 nm et il est donc recommandé d’utiliser ces tubes en quartz dans les études photochimiques
- La moitié de la constante diélectrique du verre Pyrex™ permet d’améliorer le facteur de qualité
- Une densité de bore faible inférieure ou égale à 0,1 ppm garantit un bruit de fond propre dans les études RMN utilisant le bore-11
- La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
- Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision en quartz présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement
- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
13 µm | |
9,9935±0,0065 mm | |
400 MHz |
38 µm | |
9,070±0,013 mm | |
0,46 mm |