Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons WypAll™
Chiffons réutilisables blancs, absorbants, 1 épaisseur. Essuyage modéré en milieu industriel. Pour un chiffon haute absorption et résistant, même mouillé. Absorbe l’huile et l’eau 3 fois plus vite que les chiffons lavables. Bobine forte capacité. Distributeurs : 6146, 6154, 6155.
401.00€ - 498.00€
Spécification
Type de produit | Chiffon Wypall X70 |
---|---|
Matériau | Non tissé Polyproylène Cellulose |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (équipement) | Distributeur de lingettes Aquarius |
Épaisseur | 1 pli |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12373790
|
Kimberly-Clark™
7867 |
380 x 420 mm | 6 Paquets |
401.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12599727
|
Kimberly-Clark™
8387 |
305 x 318 mm | 912 Paquets |
498.00€
912 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Absorbe l’huile et l’eau 3 fois plus vite que des chiffons lavables.
- Technologie Hydroknit™
Spécification
Chiffon Wypall X70 | |
Blanc | |
1 pli |
Non tissé Polyproylène Cellulose | |
Distributeur de lingettes Aquarius | |
Non stérile |