Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons WypAll™
Chiffons réutilisables blancs, absorbants, 1 épaisseur. Essuyage modéré en milieu industriel. Pour un chiffon haute absorption et résistant, même mouillé. Absorbe l’huile et l’eau 3 fois plus vite que les chiffons lavables. Bobine forte capacité. Distributeurs : 6146, 6154, 6155.
Marque: Kimberly-Clark™ 8387
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Absorbe l’huile et l’eau 3 fois plus vite que des chiffons lavables.
- Technologie Hydroknit™
Spécification
Chiffon Wypall X70 | |
305 mm | |
318 mm | |
Blanc | |
Pour une maintenance moyenne et enlever l’huile, la graisse, la saleté ainsi que les solvants | |
912 Paquets | |
Non stérile |
12 in | |
12.5 in. | |
Non tissé Polyproylène Cellulose | |
305 x 318 mm | |
Distributeur de lingettes Aquarius | |
1 pli |