Description
Combinaison avec fermeture éclair pour chevilles et poignets, compatible avec les salles blanches de classe ISO 4, avec rabat adhésif, de type 5 et 6, blanche, XS, BioClean-D
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison |
Dimensions | XS |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Taille (métrique) de la poitrine | 76-84 |
À utiliser avec (application) | Controlled Environments |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Nitritex Bioclean-D
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
24-2018 | Certificat de conformité | 18/02/2025 | BDCHT-XS |
22-2464 | Certificat de conformité | 24/02/2023 | BDCHT-XS |
S027-15 | Certificat de conformité | 16/12/2022 | BDCHT-XS |
22-0230 | Certificat de conformité | 16/12/2022 | BDCHT-XS |
21-0868 | Certificat de conformité | 16/12/2022 | BDCHT-XS |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Combinaison blanche, XS >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu