Learn More
LABPLAS Twirl'Em Writing Perforated
Sterile sampling bag with perforated top.
Marque: LABPLAS EPR-3570
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Twirl'Em Writing Perforated
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Perforated top
- Dimensions: 89 x 178 mm
- Thickness: 76.2 μm
Spécification
Sample Bag | |
Clear with White Block | |
Stérile | |
Oui | |
89 x 178 mm | |
89 mm | |
178 mm |
Non autoclavable | |
Single-use | |
76,2 μm | |
3 mil. | |
3.5 in. | |
7 in |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
LABPLAS Twirl'Em Writing Perforated >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu