Learn More
DWK Life Sciences Système de stockage Wheaton™ Vial File™ avec flacons compte-gouttes en plastique
Contient 40 flacons en PEBD (polyéthylène à faible densité) de 3 ml
Marque:  DWK Life Sciences 211641
Code produit. 11769685
  • 98.75€ / 40 pièces
Expédition estimée: 04-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Assemblé avec une pointe de compte-gouttes et bouchon fixé au flacon
  • Volume moyen des gouttes : 44
  • Hauteur : 49 mm (1,93 po)
  • Diamètre : 14 mm (0,55 po)
  • Capacité : 3 ml (0,1 oz)
  • Filetage : 8-425
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PEBD
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
DWK Life Sciences Système de stockage Wheaton™ Vial File™ avec flacons compte-gouttes en plastique > Système de stockage Vial File ; capacité de 3 ml