Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical Tube without Cap, 0.2 mL
Optimise la récupération des échantillons.
Marque:  Applied Biosystems™ N8010933
Code produit. 10128024
  • 443.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 2 000 tubes de réaction optique sans bouchon, 0,2 ml
Requires : Bouchons ou couvercles de plaque complets pour sceller les tubes
Description
Description
Pour une utilisation sur des thermocycleurs de 0,2 ml, y compris le thermocycleur à 96 puits Veriti™, le système PCR GeneAmp™ 9700 et le thermocycleur Applied Biosystems 2720. Conçu de manière optimale pour une PCR précise.
  • L’épaisseur constante du plastique permet un chauffage et un refroidissement uniformes pour des résultats précis.
  • Le couvercle captif avec fermeture à clic positif garantit un positionnement adéquat
  • La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
  • Les couleurs assorties (rouge, orange, bleu et vert) facilitent l’identification
Conception optimisée
Les tubes de réaction MicroAmp offrent une précision et une uniformité de température inégalées pour une amplification par PCR rapide et sans huile avec nos thermocycleurs à 96 puits de 0,2 ml. Comme tous nos produits, les tubes de réaction MicroAmp sont soumis à des tests de qualité rigoureux afin de garantir des résultats reproductibles et une uniformité de température et d’amplification fiable pour les échantillons.
Pratiques
Bouchons également disponibles en transparent, autoclavés pour fournir un démarrage propre et contrôlé et en vrac. Utilisez les plateaux MicroAmp pour une manipulation facile des échantillons et des résultats optimisés sur nos thermocycleurs à 96 puits de 0,2 ml. Volume de réaction maximal recommandé de 100 μl.
PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certifié exempt d’ADN / RNase
0,2 ml
2000 Tubes
MicroAmp™
Tubes de réaction Optical sans bouchon, 0,2 ml
2 000 tubes⁄boîte
Stocker à température ambiante
Température ambiante
96
2 000 tubes
Naturel
0,25 ml
Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel
Polypropylène
Rapidité
Non inclus
Autoclavable
Tube Optical
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotI3710Q322 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2020 Catalog NumberN8010933_LITL18 PROMO,N8010933
Numéro de lotI0310Q111 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/02/2020 Catalog NumberN8010933_LITL18 PROMO,N8010933
Numéro de lotI0310Q221 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/02/2020 Catalog NumberN8010933_LITL18 PROMO,N8010933
Numéro de lotI3919Q511 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2019 Catalog NumberN8010933_LITL18 PROMO,N8010933
Numéro de lotI3919Q411 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2019 Catalog NumberN8010933_LITL18 PROMO,N8010933
Nom du produit
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical Tube without Cap, 0.2 mL > 2 000 tubes