Learn More
DWK Life Sciences Flacon Wheaton™ V Vial™ avec bouchon à vis à dessus solide, transparent
Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total et une récupération maximale du contenu par seringue
Marque:  DWK Life Sciences W986260NG
Code produit. 11748879
  • 204.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 10-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B et revêtus de PTFE
Description
Description
Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PTFE / caoutchouc 14B
24 mm
10 ml
Non
À vis
Phénolique
72 mm
20-400
Transparent
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition
V conique
2,7 dr.
Bouchon à vis
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers