Learn More
DWK Life Sciences Flacon Wheaton™ V Vial™ avec bouchon à vis à dessus solide, transparent
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 ml
0.3 ml
1 ml
2.0 ml
2 ml
3 ml
5,0 ml
5 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
35 mm
35 mm
44 mm
44 mm
50 mm
61 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graduée:
Non
Oui
Taille du bouchon:
13-425
15-415
20-400
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B et revêtus de PTFE
Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc 14B |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
| Volume (métrique) | 0,3 ml |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition |
| Graduée | Non |
| Modèle | V conique |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 0,1 dr. |
| Afficher plus |