Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ avec finition de bouchon à vis ; sans bouchon
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux.
163.06€ - 248.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage et l’expédition |
Graduée | Non |
Nbre par carton | 12 |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12633365
|
DWK Life Sciences
W986314NG |
1,73 po |
163.06€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12603375
|
DWK Life Sciences
W986319NG |
2,55 po |
248.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non gradués
- Les flacons ambrés sont fabriqués en verre de type I pour les matériaux photosensibles
- Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total pour une récupération maximale d’échantillon
Informations sur la commande
Les bouchons sont vendus séparément.
Spécification
Ambré | |
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage et l’expédition | |
12 | |
Bouchon à vis | |
ASTM type I, classe A, USP type I |
Verre borosilicaté | |
Non | |
V conique | |
12/boîte |