Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ avec finition de bouchon à vis ; sans bouchon
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux.
Marque: DWK Life Sciences W986319NG
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
- Non gradués
- Les flacons ambrés sont fabriqués en verre de type I pour les matériaux photosensibles
- Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total pour une récupération maximale d’échantillon
Informations sur la commande
Les bouchons sont vendus séparément.
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage et l’expédition | |
2,55 po | |
V conique | |
65 mm | |
ASTM type I, classe A, USP type I |
20 mm | |
5,0 ml | |
Non | |
12 | |
Bouchon à vis | |
12/boîte | |
20-400 |