Learn More
DWK Life Sciences Kits de tubulures Wheaton™ (pour usage pharmaceutique et en laboratoire)
Tubulure translucide en silicone à catalyse platine de classe USP VI pour un usage médical, en laboratoire et pharmaceutique
63.30€ - 77.45€
Spécification
Certifications/Conformité | USP classe VI |
---|---|
Matériau | Silicone durci au platine |
Longueur totale (impériale) | 5 ft |
Longueur totale (métrique) | 150 cm |
À utiliser avec | Tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et tête de pompe de 1,6 mm en option |
Includes: Kits include sinker and polypropylene dispensing nozzle
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12319969
|
DWK Life Sciences
W224622-01 |
0,25 in | 6,35 mm | 0,06 in | 1,6 mm |
63.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12369969
|
DWK Life Sciences
W224622-02 |
0,25 in | 6,35 mm | 0,09 in | 2,3 mm |
77.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
À utiliser avec la tête de pompe Wheaton standard de 2,3 mm et la tête de pompe de 1,6 mm en option
- Autoclavable, stérilisable par irradiation
Spécification
USP classe VI | |
5 ft | |
Tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et tête de pompe de 1,6 mm en option | |
Poids et buse de distribution en polypropylène |
Silicone durci au platine | |
150 cm | |
Stérile | |
Kit de tubulures |