Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Tubing Kits (For Pharma and Lab Use)
Platinum-cured silicone translucent tubing USP Class VI for medical, laboratory and pharmaceutical use
Marque:  DWK Life Sciences W224622-02
Code produit. 12369969
  • 77.45€ / 100 pièces
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Les kits comprennent un poids et une buse de distribution en polypropylène
Description
Description
À utiliser avec la tête de pompe Wheaton standard de 2,3 mm et la tête de pompe de 1,6 mm en option
  • Autoclavable, stérilisable par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP classe VI
0,25 in
Silicone durci au platine
150 cm
2,3 mm
Stérile
Kit de tubulures
Autoclavable
6,35 mm
5 ft
0,09 in
Tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et tête de pompe de 1,6 mm en option
Poids et buse de distribution en polypropylène