Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ TPE Sterile Connections Kits (For Pharma and Biotech Use)
Specifically formulated for use with media found in pharmaceutical and biotech processing
Marque: DWK Life Sciences W224622-0205
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec la tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et la tête de pompe de 1,6 mm en option.
- Le kit stérilisé par irradiation comprend un Luer mâle et Luer femelle ou des raccords à déconnexion rapide fixés sur une tubulure en TPE de 5 pi
- Cinq ensembles conditionnés individuellement par boîte pour une mise en œuvre rapide sur des échantillons, cultures ou titres à valeur élevée
- USP CLASSE VI et sans composants d’origine animale (ADCF)
- Stérilisable par autoclave, irradiation, EtO, produits chimiques, réutilisable, thermoscellable, thermosoudable
Informations sur la commande
Bulk tubing available separately (Cat. Nos. 03-410-305 through -307.)
Spécification
USP classe VI | |
0,12 in | |
TPE | |
152 cm | |
1,6 mm | |
Stérile | |
Translucide |
Autoclavable | |
3,18 mm | |
5 ft | |
0,06 in | |
Tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et tête de pompe de 1,6 mm en option | |
Raccords à déconnexion rapide fixés à une tubulure de 5 pi | |
Kit de raccordement |