Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ TPE Sterile Connections Kits (For Pharma and Biotech Use)
Specifically formulated for use with media found in pharmaceutical and biotech processing
76.90€ - 475.00€
Spécification
Type de produit | Kit de raccordement |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VI |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | TPE |
Longueur totale (impériale) | 5 ft |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15757777
|
DWK Life Sciences
W374734 |
6,35 mm | 2,3 mm | Connecteurs Luer mâle et femelle fixés à une tubulure de 5 pi |
475.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12399969
|
DWK Life Sciences
W224622-0205 |
3,18 mm | 1,6 mm | Raccords à déconnexion rapide fixés à une tubulure de 5 pi |
76.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12309979
|
DWK Life Sciences
W224622-0207 |
6,35 mm | 1,6 mm | Connecteurs Luer mâle et femelle fixés à une tubulure de 5 pi |
76.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12319979
|
DWK Life Sciences
W224622-03 |
6,35 mm | 1,6 mm | Raccords à déconnexion rapide fixés à une tubulure de 5 pi |
88.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
For use with Wheaton Standard 2.3 mm pump head and optional 1.6 mm pump head.
- Radiation sterilized kit includes male and female Luer or quick-disconnects affixed to 5 ft. of TPE tubing
- Five individually packaged assemblies per case for quick implementation on high value samples, cultures or titers
- USP CLASS VI and animal derived components free (ADCF)
- Sterilizable by autoclave, radiation, EtO, chemicals, reusable, heat sealable, heat weldable
Informations sur la commande
Bulk tubing available separately (Cat. Nos. 03-410-305 through -307.)
Spécification
Kit de raccordement | |
Autoclavable | |
5 ft | |
Tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et tête de pompe de 1,6 mm en option | |
Translucide |
USP classe VI | |
TPE | |
152 cm | |
Stérile |