Learn More
DWK Life Sciences Mortiers de rechange pour broyeur conique pour tissus Wheaton™
Pour le broyage des tissus conjonctifs et des tissus mous
187.00€ - 214.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour l‘homogénéisation de tissu de cœur, de muscle, de poumon, de peau et de plante |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Broyeur pour tissus conique |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (impériale) extérieur | Longueur (impériale) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (impériale) extérieur | Longueur (impériale) du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12431491
|
DWK Life Sciences
358106 |
0,1 oz., 3 ml | 0,43 in | 3,38 in |
187.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12411491
|
DWK Life Sciences
358102 |
0,033 oz., 1 ml | 0,43 in | 1,92 in |
202.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11794189
|
DWK Life Sciences
358110 |
0,16 oz, 5 ml | 0,51 in | 3,66 in |
203.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11704199
|
DWK Life Sciences
358114 |
0,5 oz, 15 ml | 0,7 in | 4,48 in |
214.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les broyeurs sont disponibles avec des pilons en verre ou en résine de fluoropolymère
- Les pilons en verre sont idéals pour l‘homogénéisation de cœurs, de muscles, de poumons, de peau et de tissus végétaux
- Les pilons en résine fluoropolymère sont parfaits pour une utilisation avec des tissus mous tels que le cerveau et sont dotés d’une tige en acier inox d’un diamètre de 6,3 mm (1/4 po)
- La chambre de broyage est en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
Spécification
Idéal pour l‘homogénéisation de tissu de cœur, de muscle, de poumon, de peau et de plante | |
Broyeur pour tissus conique | |
Verre borosilicaté |