Learn More
DWK Life Sciences Mortiers de rechange pour broyeur conique pour tissus Wheaton™
Pour le broyage des tissus conjonctifs et des tissus mous
Marque:  DWK Life Sciences 358114
Code produit. 11704199
  • 214.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les broyeurs sont disponibles avec des pilons en verre ou en résine de fluoropolymère
  • Les pilons en verre sont idéals pour l‘homogénéisation de cœurs, de muscles, de poumons, de peau et de tissus végétaux
  • Les pilons en résine fluoropolymère sont parfaits pour une utilisation avec des tissus mous tels que cérébraux et sont dotés d’une tige en acier inox d’un diamètre de 6,3 mm (1/4 po)
  • La chambre de broyage est en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,5 oz.
0,7 in
Idéal pour l‘homogénéisation de tissu de cœur, de muscle, de poumon, de peau et de plante
4,48 in
Verre borosilicaté
0,5 oz, 15 ml
18mm
Broyeur pour tissus conique
114mm
15mL