Learn More
DWK Life Sciences Bouchons ultra purs à col droit Wheaton™
Offrent une pureté chimique extrêmement élevée et une faible perméabilité aux gaz. Les bouchons ultra purs à col droit Wheaton™ sont fabriqués à partir d’une formule de bromobutyl ultra pure.
Marque:  DWK Life Sciences W224100-405
Code produit. 11708959
  • 512.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Autoclavables
  • Faible taux de matières extractibles
  • Conformes aux pharmacopées américaine, européenne et japonaise
  • Exempts de latex, nitrosamine et 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
  • Compatibles avec des applications telles que l’eau pour injection (EPI) dans lesquelles le caoutchouc peut entraîner des problèmes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Duromètre 47
Gris
20 mm
Bouchon ultra pur à col droit de 20mm
Autoclavable
13 mm
Caoutchouc de bromobutyle